Isonicotinaldéhyde-oxime
Fournisseur: Molekula
55953844-100G
MOLE55953844-100GEA 0 EUR InStock
MOLE55953844-100G
Isonicotinaldéhyde-oxime
Isonicotinaldéhyde-oxime
Formule: C₆H₆N₂O
Numéro MDL: MFCD00006446
Numéro CAS: 696-54-8
EINECS: 211-796-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité