Acide 6-bromo-2-naphtoïque
Fournisseur: Molekula
56202798-25G
MOLE56202798-25GEA 0 EUR InStock
MOLE56202798-25G
Acide 6-bromo-2-naphtoïque
Acide 6-bromo-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₇BrO₂
Numéro MDL: MFCD01075720
Numéro CAS: 5773-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité