Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle

Fournisseur: Molekula

56868607-1G
MOLE56868607-1GEA 0 EUR InStock
MOLE56868607-1G
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle


Formule: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Point d'ébullition: 95…95.5 °C (0.8 mmHg)
Point de fusion: 31…33 °C
Densité: 1.773 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00052313
Numéro CAS: 2905-24-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité