Vert malachite chlorure
Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: Malachite green, CI 42000, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbenium chloride, Basic Green 4, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride, Malachite green hydrochloride
569-64-2
MOLE569-64-2EA 0 EUR InStock
MOLE569-64-2
Vert malachite chlorure
Vert malachite chlorure
Formule: C₂₃H₂₅ClN₂
MW: 364,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011751
Numéro CAS: 569-64-2
EINECS: 209-322-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05739
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité