(R)-(+)-IAcide indoline-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
56971128-5G
MOLE56971128-5GEA 0 EUR InStock
MOLE56971128-5G
(R)-(+)-IAcide indoline-2-carboxylique
(R)-(+)-IAcide indoline-2-carboxylique
Formule: C₉H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00792496
Numéro CAS: 98167-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité