2,4-Dinitroaniline
Fournisseur: Molekula
Danger
56996925-500G
MOLE56996925-500GEA 0 EUR InStock
MOLE56996925-500G
2,4-Dinitroaniline
2,4-Dinitroaniline
Formule: C₆H₅N₃O₄
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…178 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007151
Numéro CAS: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03298
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité