Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicyclohexylcarbodiimide

Fournisseur: Molekula
Danger

57041553-1KG
MOLE57041553-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE57041553-1KG
Dicyclohexylcarbodiimide
Dicyclohexylcarbodiimide


Formule: C₁₃H₂₂N₂
Point d'ébullition: 148…152 °C (15 hPa)
Point de fusion: 35…36 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (40 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00011659
Numéro CAS: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03123
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité