Acide 3-méthoxycinnamique
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
57097526-25G
MOLE57097526-25GEA 0 EUR InStock
MOLE57097526-25G
Acide 3-méthoxycinnamique
Acide 3-méthoxycinnamique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004386
Numéro CAS: 6099-04-3
EINECS: 228-049-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité