Colorant selon Wright pour la coloration microscopique
Fournisseur: Molekula
Attention
57163864-25G
MOLE57163864-25GEA 0 EUR InStock
MOLE57163864-25G
Colorant selon Wright pour la coloration microscopique
Colorant selon Wright
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082143
Numéro CAS: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité