Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Purine-2-amine

Fournisseur: Molekula
Attention

57189043-100MG
MOLE57189043-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE57189043-100MG
Purine-2-amine
2-Aminopurine


Formule: C₅H₅N₅
Point de fusion: 277…278 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005566
Numéro CAS: 452-06-2
EINECS: 207-197-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité