Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle
Fournisseur: Molekula
57251431-25G
MOLE57251431-25GEA 0 EUR InStock
MOLE57251431-25G
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle
Formule: C₉H₉NO₂S
Numéro MDL: MFCD00000005
Numéro CAS: 36635-61-7
EINECS: 253-140-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité