Hexadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Fournisseur: Molekula
57354850-25G
MOLE57354850-25GEA 0 EUR InStock
MOLE57354850-25G
Hexadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Hexadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₂₁H₄₅NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036911
Numéro CAS: 2281-11-0
EINECS: 218-918-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité