trans-2,5-Diméthylpipérazine
Fournisseur: Molekula
57459985-25G
MOLE57459985-25GEA 0 EUR InStock
MOLE57459985-25G
trans-2,5-Diméthylpipérazine
trans-2,5-Diméthylpipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00070516
Numéro CAS: 2815-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité