6-Chloro-2-hexanone
Fournisseur: Molekula
57584171-5G
MOLE57584171-5GEA 0 EUR InStock
MOLE57584171-5G
6-Chloro-2-hexanone
6-Chloro-2-hexanone
Formule: C₆H₁₁ClO
Point d'ébullition: 45 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.0348 g/cm³ (12 °C)
Numéro MDL: MFCD00191625
Numéro CAS: 10226-30-9
EINECS: 233-546-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité