Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-méthoxyphényl)métaborique

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid

57628191-1G
MOLE57628191-1GEA 0 EUR InStock
MOLE57628191-1G
Acide (4-méthoxyphényl)métaborique
Acide (4-méthoxyphényl)métaborique


Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Point de fusion: 204…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039139
Numéro CAS: 5720-07-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité