Sodium salicylate
Fournisseur: Molekula
Attention
57802768-1KG
MOLE57802768-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE57802768-1KG
Sodium salicylate
Sodium salicylate
Formule: HOC₆H₄COONa
Point de fusion: 200 °C
Densité: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002440
Numéro CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité