2,4-Diméthoxypyrimidine
Fournisseur: Molekula
58183615-1G
MOLE58183615-1GEA 0 EUR InStock
MOLE58183615-1G
2,4-Diméthoxypyrimidine
2,4-Diméthoxypyrimidine
Formule: C₆H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17,5 °C
Numéro MDL: MFCD00056028
Numéro CAS: 3551-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité