2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-bisindane-1,1'-dione
Fournisseur: Molekula
58435547
MOLE58435547EA 0 EUR InStock
MOLE58435547
2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-bisindane-1,1'-dione
2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-bisindane-1,1'-dione
Formule: C₁₈H₁₀O₆·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00149242
Numéro CAS: 5950-69-6
EINECS: 227-713-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité