3'-Chloroacétophénone
Fournisseur: Molekula
Attention
58488020-25G
MOLE58488020-25GEA 0 EUR InStock
MOLE58488020-25G
3'-Chloroacétophénone
3'-Chloroacétophénone
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Densité: 1.184 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000593
Numéro CAS: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
ONU: 3416
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité