Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromoquinoleine

Fournisseur: Molekula
Danger

58511676-5G
MOLE58511676-5GEA 0 EUR InStock
MOLE58511676-5G
4-Bromoquinoleine
4-Bromoquinoleine


Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07644514
Numéro CAS: 3964-04-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité