5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
Fournisseur: Molekula
58528284-1G
MOLE58528284-1GEA 0 EUR InStock
MOLE58528284-1G
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formule: C₆H₅N₅
Numéro MDL: MFCD00040281
Numéro CAS: 3250-74-6
EINECS: 426-810-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité