1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (1-(Phenylsulphonyl)-1H-indol-3-yl)boronic acid
59160967-1G
MOLE59160967-1GEA 0 EUR InStock
MOLE59160967-1G
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Formule: C₁₄H₁₂BNO₄S
MW: 301,1300 g/mol
Numéro MDL: MFCD02681892
Numéro CAS: 129271-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité