Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Tétrazole

Fournisseur: Molekula

59447456-1G
MOLE59447456-1GEA 0 EUR InStock
MOLE59447456-1G
1H-Tétrazole
1H-Tétrazole


Formule: CH₂N₄
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005247
Numéro CAS: 288-94-8
EINECS: 206-023-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité