Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,3-Indanedione

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione

59546457-25G
MOLE59546457-25GEA 0 EUR InStock
MOLE59546457-25G
1,3-Indanedione
1,3-Indanedione


Formule: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…132 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003779
Numéro CAS: 606-23-5
EINECS: 210-109-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité