Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α-Trifluoro-o-toluidine

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride

59569851-500G
MOLE59569851-500GEA 0 EUR InStock
MOLE59569851-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine


Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.282 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007718
Numéro CAS: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
ONU: 2942
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité