Polymyxine B, sulfate
Fournisseur: Molekula
59662126-5G
MOLE59662126-5GEA 0 EUR InStock
MOLE59662126-5G
Polymyxine B, sulfate
Polymyxine B, sulfate
Formule: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00131991
Numéro CAS: 1405-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité