3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Molekula
59697211-1G
MOLE59697211-1GEA 0 EUR InStock
MOLE59697211-1G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD01317846
Numéro CAS: 87199-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité