Acide 5-fluoroorotique
Fournisseur: Molekula
59821456-100MG
MOLE59821456-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE59821456-100MG
Acide 5-fluoroorotique
Acide 5-fluoroorotique
Formule: C₅H₃FN₂O₄
MW: 174,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042526
Numéro CAS: 703-95-7
EINECS: 211-876-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité