(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Fournisseur: Molekula
59906939-1G
MOLE59906939-1GEA 0 EUR InStock
MOLE59906939-1G
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082769
Numéro CAS: 35132-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité