Métacetamol
Fournisseur: Molekula
Attention
60414027-100G
MOLE60414027-100GEA 0 EUR InStock
MOLE60414027-100G
Métacetamol
Métacetamol
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002263
Numéro CAS: 621-42-1
EINECS: 210-687-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité