Sodium alginate
Fournisseur: Molekula
60689063-1KG
MOLE60689063-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE60689063-1KG
Sodium alginate
Sodium alginate
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081310
Numéro CAS: 9005-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité