5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Fournisseur: Molekula
Attention
60925449-25G
MOLE60925449-25GEA 0 EUR InStock
MOLE60925449-25G
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Formule: C₈H₃BrF₆
Point d'ébullition: 152…155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,7048 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000381
Numéro CAS: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité