n-Nonyl-β-D-maltoside
Fournisseur: Molekula
61253204-1G
MOLE61253204-1GEA 0 EUR InStock
MOLE61253204-1G
n-Nonyl-β-D-maltoside
n-Nonyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₁H₄₀O₁₁
Numéro MDL: MFCD08062400
Numéro CAS: 106402-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité