Chlorure de (2-acétylthioéthyl)triméthylammonium
Fournisseur: Molekula
61538581-1G
MOLE61538581-1GEA 0 EUR InStock
MOLE61538581-1G
Chlorure de (2-acétylthioéthyl)triméthylammonium
Chlorure de (2-acétylthioéthyl)triméthylammonium
Formule: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
MW: 197,73 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038727
Numéro CAS: 6050-81-3
EINECS: 227-953-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité