3-Phenylpropionitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Hydrocinnamonitrile
61970504-25G
MOLE61970504-25GEA 0 EUR InStock
MOLE61970504-25G
3-Phenylpropionitrile
3-Phenylpropionitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001961
Numéro CAS: 645-59-0
EINECS: 211-447-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité