1,3-Cyclopentanedione
Fournisseur: Molekula
62413562-5G
MOLE62413562-5GEA 0 EUR InStock
MOLE62413562-5G
1,3-Cyclopentanedione
1,3-Cyclopentanedione
Formule: C₅H₆O₂
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001405
Numéro CAS: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité