6-Chloropurine
Fournisseur: Molekula
Attention
62512688-5G
MOLE62512688-5GEA 0 EUR InStock
MOLE62512688-5G
6-Chloropurine
6-Chloropurine
Formule: C₅H₃ClN₄
Point d'ébullition: 185…192 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 178…179 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075825
Numéro CAS: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Merck Index: 13,02180
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité