Chloroformiate de 4-nitrobenzyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
62613813-25G
MOLE62613813-25GEA 0 EUR InStock
MOLE62613813-25G
Chloroformiate de 4-nitrobenzyle
Chloroformiate de 4-nitrobenzyle
Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007375
Numéro CAS: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité