2-Bromobiphényle
Fournisseur: Molekula
63322320-5G
MOLE63322320-5GEA 0 EUR InStock
MOLE63322320-5G
2-Bromobiphényle
2-Bromobiphényle
Formule: C₁₂H₉Br
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.2766 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000065
Numéro CAS: 2052-07-5
EINECS: 218-141-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité