Acide isonicotinique
Fournisseur: Molekula
Attention
63642461-500G
MOLE63642461-500GEA 0 EUR InStock
MOLE63642461-500G
Acide isonicotinique
Acide isonicotinique
Formule: C₆H₅NO₂
Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 315…319 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006429
Numéro CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité