(R,R)-(-)-2,4-Pentanediol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (R,R)-(-)-2,4-Dihydroxy pentane, (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol, (2R,4R)-Pentane-2,4-diol
63669768-1G
MOLE63669768-1GEA 0 EUR InStock
MOLE63669768-1G
(R,R)-(-)-2,4-Pentanediol
(R,R)-(-)-2,4-Pentanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063893
Numéro CAS: 42075-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité