Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique
Fournisseur: Molekula
63880340-100G
MOLE63880340-100GEA 0 EUR InStock
MOLE63880340-100G
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00004659
Numéro CAS: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité