1-(2-Pyridylazo)-2-naphtol
Fournisseur: Molekula
63973572-5G
MOLE63973572-5GEA 0 EUR InStock
MOLE63973572-5G
1-(2-Pyridylazo)-2-naphtol
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Formule: C₁₅H₁₁N₃O
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004071
Numéro CAS: 85-85-8
EINECS: 201-637-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité