Bromure de tétrabutylammonium
Fournisseur: Molekula
64093691-500G
MOLE64093691-500GEA 0 EUR InStock
MOLE64093691-500G
Bromure de tétrabutylammonium
Bromure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆BrN
Point de fusion: 100…103 °C
Densité: 1.148 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011633
Numéro CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité