Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-nitrophtalique

Fournisseur: Molekula
Attention

64133332-100G
MOLE64133332-100GEA 0 EUR InStock
MOLE64133332-100G
Acide 3-nitrophtalique
Acide 3-nitrophtalique


Formule: C₈H₅NO₆
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…215 °C
Numéro MDL: MFCD00007138
Numéro CAS: 603-11-2
EINECS: 210-030-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité