(Bromométhyl)cyclopropane
Fournisseur: Molekula
64223627-5G
MOLE64223627-5GEA 0 EUR InStock
MOLE64223627-5G
(Bromométhyl)cyclopropane
(Bromométhyl)cyclopropane
Formule: C₄H₇Br
Point d'ébullition: 105 °C (1013 hPa)
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001306
Numéro CAS: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité