Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-chlorophényl)métaborique

Fournisseur: Molekula
Attention

64483071-5G
MOLE64483071-5GEA 0 EUR InStock
MOLE64483071-5G
Acide (4-chlorophényl)métaborique
Acide (4-chlorophényl)métaborique


Formule: C₆H₆BClO₂
Point de fusion: 268…272 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039137
Numéro CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité