Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Maleimide

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: 1H-Pyrrole-2,5-dione

64677156-25G
MOLE64677156-25GEA 0 EUR InStock
MOLE64677156-25G
Maleimide
Maleimide


Formule: C₄H₃NO₂
MW: 97,07 g/mol
Point d'ébullition: 102…105 °C (55 mmHg)
Point de fusion: 90…93 °C
Densité: 1.2493 g/cm³ (106 °C)
Numéro MDL: MFCD00005494
Numéro CAS: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité