Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorostyrène

Fournisseur: Molekula

64920222-5G
MOLE64920222-5GEA 0 EUR InStock
MOLE64920222-5G
2-Chlorostyrène
2-Chlorostyrène


Formule: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Point d'ébullition: 188.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63.2 °C
Densité: 1,10001 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000567
Numéro CAS: 2039-87-4
EINECS: 218-026-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité