Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté
Fournisseur: Molekula
64941781-1G
MOLE64941781-1GEA 0 EUR InStock
MOLE64941781-1G
Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté
3-Aminophenylboronic acid monohydrate
Formule: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Numéro MDL: MFCD00149554
Numéro CAS: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité